Learn More
4-Chlor-1-Methyl-1 H-Pyrazol-3-Carbaldehyd, 95+%, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| IUPAC-Name | 4-Chlor-1-methyl-1H-pyrazol-3-carbaldehyd |
| Formelmasse | 144.56 |
| Reinheit (%) | 95% |