Learn More
4-Chlor-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine |
| CAS | 60290-21-3 |
| Summenformel | C7H5ClN2 |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H5ClN2/c8-7-5-1-3-9-6(5)2-4-10-7/h1-4,9H |
| SMILES | Clc1nccc2[nH]ccc12 |
| IUPAC-Name | 4-Chlor-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 152.58 |
| Formelmasse | 152.0141 |