Learn More
Alfa Aesar™ 4-Chlor-2,5-difluorbenzoesäure, 98 %
Marke:  Alfa Aesar™ H55521.14
Weitere Details : CAS : 132794-07-1 Netto-Gewicht : 0.02500kg
Menge 25g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15461808
  • 132.00 € / 25 Gramm
Verfügbar ab
14-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
132794-07-1
192.546
PEPCYJSDHYMIFN-UHFFFAOYSA-N
2733274
C1=C(C(=CC(=C1F)Cl)F)C(=O)O
C7H3ClF2O2
MFCD00077480
2,5-difluoro-4-chlorobenzoic acid, 4-chloro-2,5-difluorobenzoicacid, 4-chloro-2,5-difluoro-benzoic acid, benzoic acid, 4-chloro-2,5-difluoro, pubchem1367, intermediates-zcf02018, acmc-1c2s0, 2,5-difluoro-4-chlorobenzoicacid, attercop-chm at136451, 2,5-difluoro-4-chloro-benzoic acid
4-Chlor-2,5-difluorbenzoesäure
Spezifikation
4-Chloro-2,5-difluorobenzoic acid
25g
C7H3ClF2O2
2,5-difluoro-4-chlorobenzoic acid, 4-chloro-2,5-difluorobenzoicacid, 4-chloro-2,5-difluoro-benzoic acid, benzoic acid, 4-chloro-2,5-difluoro, pubchem1367, intermediates-zcf02018, acmc-1c2s0, 2,5-difluoro-4-chlorobenzoicacid, attercop-chm at136451, 2,5-difluoro-4-chloro-benzoic acid
C1=C(C(=CC(=C1F)Cl)F)C(=O)O
192.546
192.55
154°C to 157°C
132794-07-1
MFCD00077480
PEPCYJSDHYMIFN-UHFFFAOYSA-N
4-Chlor-2,5-difluorbenzoesäure
2733274
98%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation