Learn More
4-Chlor-2,5-Dimethylanilin, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7028624
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
20782-94-9
C8H10ClN
155.625
MFCD08445705
POEANWWEPFQEEF-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-2,5-xylidine, 4-chloro-2,5-dimethylphenylamine, 4-chloro-2,5-dimethyl-phenylamine, acmc-20amm1, 4-chloranyl-2,5-dimethyl-aniline, benzenamine,4-chloro-2,5-dimethyl, 4-chloro-2,5-dimethyl-anilin
12338307
4-Chlor-2,5-dimethylanilin
CC1=CC(=C(C=C1Cl)C)N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
20782-94-9
C8H10ClN
155.625
MFCD08445705
POEANWWEPFQEEF-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-2,5-xylidine, 4-chloro-2,5-dimethylphenylamine, 4-chloro-2,5-dimethyl-phenylamine, acmc-20amm1, 4-chloranyl-2,5-dimethyl-aniline, benzenamine,4-chloro-2,5-dimethyl, 4-chloro-2,5-dimethyl-anilin
12338307
4-Chlor-2,5-dimethylanilin
CC1=CC(=C(C=C1Cl)C)N
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-2,5-dimethylaniline
Schmelzpunkt 91°C to 93°C
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 155.63
Reinheit (%) 98%
Menge 1 g