Learn More
Alfa Aesar™ 4-Chlor-2,6-difluorphenol, 97 %
70.12 € - 232.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 164790-68-5
Summenformel C6H3ClF2O
Molekulargewicht (g/mol) 164.54
MDL-Nummer MFCD06660242
InChI-Schlüssel BVXYFECYLILSJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 4-chloro-2,6-difluoro, 2,6-difluoro-4-chlorophenol, pubchem22725, acmc-209drt, intermediates-zcf02236
PubChem CID 17750691
IUPAC-Name 4-Chlor-2,6-difluorphenol
SMILES OC1=C(F)C=C(Cl)C=C1F
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11451270
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
H26359.03
1g
70.12 €
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 4
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11461270
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
H26359.06
5g
232.00 €
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 01-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
164790-68-5
164.54
BVXYFECYLILSJV-UHFFFAOYSA-N
17750691
OC1=C(F)C=C(Cl)C=C1F
C6H3ClF2O
MFCD06660242
phenol, 4-chloro-2,6-difluoro, 2,6-difluoro-4-chlorophenol, pubchem22725, acmc-209drt, intermediates-zcf02236
4-Chlor-2,6-difluorphenol
Spezifikation
4-Chloro-2,6-difluorophenol
164790-68-5
MFCD06660242
phenol, 4-chloro-2,6-difluoro, 2,6-difluoro-4-chlorophenol, pubchem22725, acmc-209drt, intermediates-zcf02236
OC1=C(F)C=C(Cl)C=C1F
164.54
164.54
1g
C6H3ClF2O
UN3261
BVXYFECYLILSJV-UHFFFAOYSA-N
4-Chlor-2,6-difluorphenol
17750691
97%