Learn More
4-Chlor-2-fluoranilin, 99 %, ACROS Organics™
Catalog Number 10328040
Click to view available options
Menge:
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-2-fluoroaniline
Namenshinweis 99%
CAS 57946-56-2
CAS Min. % 98.5
Farbe Braun-orange bis Gelb
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.2990g/mL
Siedepunkt 104°C to 107°C (28.0 mmHg)
Menge 25 mL
Infrarotspektrum Authentic
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.5590 to 1.561
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Relative Dichte 1.299
Summenformel C6H5ClFN
Strukturformel ClC6H3(F)NH2
MDL-Nummer MFCD00010625
Synonym 2-fluoro-4-chloroaniline, 4-chloro-2-fluorobenzenamine, 4-chloro-2-fluoro-phenylamine, benzenamine, 4-chloro-2-fluoro, 4-chloro-2-fluoro-aniline, 4-chloro-2-fluorophenylamine, pubchem1514, 4-chloro-2fluoroaniline, 4chloro-2-fluoroaniline, acmc-1at8a
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in polar-solvents,insoluble in non-polar solvents
InChI-Schlüssel CSFDTBRRIBJILD-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=CC=C(Cl)C=C1F
IUPAC-Name 4-chloro-2-fluoroaniline
Molekulargewicht (g/mol) 145.56
PubChem CID 93898
Formelmasse 145.57
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-2-fluoroaniline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.