Learn More
4-Chlor-2-Fluorbenzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Beschreibung
Used as intermediates for pharmaceutical and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Zwischenprodukte für Pharmazeutika und Agrochemikalien verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Wird als Zwischenprodukte für Pharmazeutika und Agrochemikalien verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Chloro-2-fluorobenzeneboronic acid |
Schmelzpunkt | 246°C to 250°C |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 174.37 |
Reinheit (%) | 97% |