Learn More
4-Chlor-2-Fluorbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7028135
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
446-30-0
C7H4ClFO2
174.555
MFCD00042468
ZLPXBWMVZANJJQ-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-4-chlorobenzoic acid, benzoic acid, 4-chloro-2-fluoro, 4-chloro-2-fluorobenzoicacid, 4-chloro-2-fluoro-benzoic acid, pubchem1374, acmc-209jz4, ksc237m4j, rarechem al bo 0755, 4-chloro-2-fluoro benzoic acid, timtec-bb sbb003797
99152
4-Chlor-2-Fluorbenzoesäure
C1=CC(=C(C=C1Cl)F)C(=O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
446-30-0
C7H4ClFO2
174.555
MFCD00042468
ZLPXBWMVZANJJQ-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-4-chlorobenzoic acid, benzoic acid, 4-chloro-2-fluoro, 4-chloro-2-fluorobenzoicacid, 4-chloro-2-fluoro-benzoic acid, pubchem1374, acmc-209jz4, ksc237m4j, rarechem al bo 0755, 4-chloro-2-fluoro benzoic acid, timtec-bb sbb003797
99152
4-Chlor-2-Fluorbenzoesäure
C1=CC(=C(C=C1Cl)F)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-2-fluorobenzoic acid
Schmelzpunkt 203°C to 206°C
Menge 1 g
Formelmasse 174.56
Reinheit (%) 98%