Learn More
4-Chlor-2-fluorphenol, +98 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-3212037
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
348-62-9
C6H4ClFO
146.55
MFCD00075030
ZKMUKBBWORLNLA-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-4-chlorophenol, phenol, 4-chloro-2-fluoro, 4-chloro-2-fluoro-phenol, 4-chloro-fluorophenol, pubchem2861, acmc-1ct1y, ksc222g4r, 4-chloro-2-fluorophenol, attercop-chm at106713
181975
4-Chlor-2-fluorphenol
OC1=CC=C(Cl)C=C1F
348-62-9
C6H4ClFO
146.55
MFCD00075030
ZKMUKBBWORLNLA-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-4-chlorophenol, phenol, 4-chloro-2-fluoro, 4-chloro-2-fluoro-phenol, 4-chloro-fluorophenol, pubchem2861, acmc-1ct1y, ksc222g4r, 4-chloro-2-fluorophenol, attercop-chm at106713
181975
4-Chlor-2-fluorphenol
OC1=CC=C(Cl)C=C1F
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-2-fluorophenol
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 20°C
Farbe Farblos bis rosa
Dichte 1.3780g/mL
Siedepunkt 103°C to 104°C (50.0 mmHg)
Flammpunkt 81°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClC6H3FOH
Brechungsindex 1.5330 to 1.535
Menge 5 g
Relative Dichte 1.378
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 146.55
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssig oder Feststoff mit niedrigemSchmelzpunkt