Learn More
4'-Chlor-2'-hydroxyacetophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15159303 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15159303 10 g -
15169303 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15159303 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 449360100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 6921-66-0 | C8H7ClO2 | 170.59 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6921-66-0
Summenformel C8H7ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 170.59
InChI-Schlüssel QCVSDCHNBNFJDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-chloro-2-hydroxyphenyl ethanone, 4'-chloro-2'-hydroxyacetophenone, 4-chloro-2-hydroxyacetophenone, 1-4-chloro-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, 2'-hydroxy-4'-chloroacetophenone, 1-4-chloro-2-hydroxy-phenyl ethanone, ethanone, 1-4-chloro-2-hydroxyphenyl, 4'-chloro-2'-hydroxy-acetophenone, ethanone,1-4-chloro-2-hydroxyphenyl
PubChem CID 1051513
IUPAC-Name 1-(4-Chlor-2-hydroxyphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)Cl)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone
Schmelzpunkt 27°C to 30°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CLC6H3(OH)COCH3
Menge 10 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 170.59
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.