Learn More
4-Chlor-2-Jodanisol, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Eine unabhängige Synthese von 4-Chlor-2-iodanisol hat gezeigt, dass es sich hierbei um ein Mittel zur Chlorierung, Bromierung und Iodierung handelt. 4-Chlor-2-iodanisol (2) wurde demethyliert und anschließend mit 4-Chlor-2-fluorbenzylbromid alkyliert, ein Aryl-Grignard-Reagenz wurde damit gebildet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Licht fernhalten.
Eine unabhängige Synthese von 4-Chlor-2-iodanisol hat gezeigt, dass es sich hierbei um ein Mittel zur Chlorierung, Bromierung und Iodierung handelt. 4-Chlor-2-iodanisol (2) wurde demethyliert und anschließend mit 4-Chlor-2-fluorbenzylbromid alkyliert, ein Aryl-Grignard-Reagenz wurde damit gebildet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Licht fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Chloro-2-iodoanisole |
Schmelzpunkt | 44°C to 48°C |
Siedepunkt | 133°C to 135°C (15 mmHg) |
Menge | 5 g |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol. |
Formelmasse | 268.48 |
Reinheit (%) | 98% |