Learn More
4-Chlor-2-Methoxyphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022171
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
16766-30-6
C7H7ClO2
158.58
MFCD00070774
FVZQMMMRFNURSH-UHFFFAOYSA-N
28050
4-Chlor-2-Methoxyphenol
COC1=CC(Cl)=CC=C1O
16766-30-6
C7H7ClO2
158.58
MFCD00070774
FVZQMMMRFNURSH-UHFFFAOYSA-N
28050
4-Chlor-2-Methoxyphenol
COC1=CC(Cl)=CC=C1O
4-Chloro-2-methoxyphenol, is used as an intermediate in pharmaceutical research, pharmaceutical chemicals and reagents. It is also used as an application intermediate. it can be used to produce 4-Chloro-2-methoxy-6-nitrophenol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Chlor-2-methoxyphenol wird als Zwischenprodukt bei der pharmazeutischen Forschung sowie in pharmazeutischen Chemikalien und Reagenzien verwendet. Es wird auch als Zwischenprodukt bei Anwendungen eingesetzt und kann zur Herstellung von 4-Chlor-2-methoxy-6-nitrophenol verwendet werden.
Löslichkeit
Gering wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und starken Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-2-methoxyphenol
Schmelzpunkt 16°C to 17°C
Dichte 1.304
Siedepunkt 241°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Phenol-like
Brechungsindex 1.5595
Menge 5 g
Beilstein 1940516
Synonym 4-chloroguaiacol, phenol, 4-chloro-2-methoxy, 4-chloro-2-methoxy-phenol, 2-methoxy-4-chloro-phenol, pubchem3665, acmc-209dwx, #, phenol,4-chloro-2-methoxy, 4-chloranyl-2-methoxy-phenol, fvzqmmmrfnursh-uhfffaoysa
Löslichkeitsinformationen It is slightly soluble in water.
Formelmasse 158.59
Reinheit (%) 97%