Learn More
4-Chlor-2-methoxypyridin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Chloro-2-methoxypyridine |
| CAS | 72141-44-7 |
| Summenformel | C6H6ClNO |
| Menge | 2.5 g |
| Synonym | 2-Methoxy-4-chloropyridine, 4-Chloro-2-methoxypyridine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H6ClNO/c1-9-6-4-5(7)2-3-8-6/h2-4H,1H3 |
| SMILES | ClC1=CC(OC)=NC=C1 |
| IUPAC-Name | 4-Chlor-2-methoxypyridin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 143.57 |
| Formelmasse | 143.01 |