missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Chloro-2-methylphenol, 97%, Thermo Scientific™

Catalog Number p-3593323
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glass bottle
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1570-64-5
C7H7ClO
142.582
MFCD00002321
RHPUJHQBPORFGV-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-o-cresol, 2-methyl-4-chlorophenol, 4-chloro-2-cresol, p-chloro-o-cresol, phenol, 4-chloro-2-methyl, o-cresol, 4-chloro, 4-chloro-2-methyl phenol, 4-chloro-2-methyl-phenol, 5-chloro-2-hydroxytoluene, unii-297v63w9ri
14855
CHEBI:1800
4-chloro-2-methylphenol
CC1=C(C=CC(=C1)Cl)O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1570-64-5
C7H7ClO
142.582
MFCD00002321
RHPUJHQBPORFGV-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-o-cresol, 2-methyl-4-chlorophenol, 4-chloro-2-cresol, p-chloro-o-cresol, phenol, 4-chloro-2-methyl, o-cresol, 4-chloro, 4-chloro-2-methyl phenol, 4-chloro-2-methyl-phenol, 5-chloro-2-hydroxytoluene, unii-297v63w9ri
14855
CHEBI:1800
4-chloro-2-methylphenol
CC1=C(C=CC(=C1)Cl)O

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-2-methylphenol
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 43.0°C to 46.0°C
Siedepunkt 220.0°C to 225.0°C
Flammpunkt 103°C
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glass bottle
Strukturformel ClC6H3(CH3)OH
Menge 5 g
Formelmasse 142.58
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-2-methylphenol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'