Learn More
4-Chlor-2-methylphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7044034
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1570-64-5
C7H7ClO
142.582
MFCD00002321
RHPUJHQBPORFGV-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-o-cresol, 2-methyl-4-chlorophenol, 4-chloro-2-cresol, p-chloro-o-cresol, phenol, 4-chloro-2-methyl, o-cresol, 4-chloro, 4-chloro-2-methyl phenol, 4-chloro-2-methyl-phenol, 5-chloro-2-hydroxytoluene, unii-297v63w9ri
14855
CHEBI:1800
4-Chlor-2-Methylphenol
CC1=C(C=CC(=C1)Cl)O
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1570-64-5
C7H7ClO
142.582
MFCD00002321
RHPUJHQBPORFGV-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-o-cresol, 2-methyl-4-chlorophenol, 4-chloro-2-cresol, p-chloro-o-cresol, phenol, 4-chloro-2-methyl, o-cresol, 4-chloro, 4-chloro-2-methyl phenol, 4-chloro-2-methyl-phenol, 5-chloro-2-hydroxytoluene, unii-297v63w9ri
14855
CHEBI:1800
4-Chlor-2-Methylphenol
CC1=C(C=CC(=C1)Cl)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-2-methylphenol
Schmelzpunkt 45°C to 48°C
Dichte 1.2
Siedepunkt 220°C to 225°C
Flammpunkt 78°C (172°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3437
Beilstein 1906684
Formelmasse 142.59
Reinheit (%) 97%