Learn More
4-Chlor-2-Methylquinolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11467227
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11467227 1 g 1 Gramm
11477227 5 g 5 Gramm
11487227 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11467227 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15002.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 4295-06-1 | C10H8ClN | 177.63 g/mol
4-Chloroquinaldine is used in the preparation of 4-phenyl-hydrazinoquinaldine
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Chloroquinaldin wird bei der Herstellung von 4-Phenyl-hydrazinoquinaldin verwendet
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4295-06-1
MDL-Nummer MFCD00006757
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-2-methylquinoline
Schmelzpunkt ∼25°C
Dichte 0.881
Siedepunkt 269°C to 270°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Summenformel C10H8ClN
Brechungsindex 1.622
Menge 1 g
Beilstein 3522
Synonym 4-chloroquinaldine, quinoline, 4-chloro-2-methyl, 4-chloro-2-methyl-quinoline, 2-methyl-4-chloroquinoline, quinaldine, 4-chloro, 4-chloro-quinaldine, acmc-20a2ui, 4-chloroquinaldine hcl, quinoline,4-chloro-2-methyl
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
InChI-Schlüssel HQAIROMRVBVWSK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NC2=CC=CC=C2C(=C1)Cl
IUPAC-Name 4-Chlor-2-Methylchinolin
Molekulargewicht (g/mol) 177.63
PubChem CID 77973
Formelmasse 177.63
Reinheit (%) 97%