Learn More
4-Chlor-2-(trifluormethoxy)-Benzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7032172
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1261878-30-1
C8H3ClF3NO
221.56
MFCD18393807
XEFYDORSLPFPCY-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-2-trifluoromethoxy benzonitrile
66523603
4-chloro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile
FC(F)(F)OC1=C(C=CC(Cl)=C1)C#N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1261878-30-1
C8H3ClF3NO
221.56
MFCD18393807
XEFYDORSLPFPCY-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-2-trifluoromethoxy benzonitrile
66523603
4-chloro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile
FC(F)(F)OC1=C(C=CC(Cl)=C1)C#N
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile
UN-Nummer UN3276
Formelmasse 221.56
Reinheit (%) 97%
Menge 1 g
Brechungsindex 1.481