Learn More
4-Chlor-3-Ethoxy-2-Fluorobenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7052488
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1373920-89-8
C9H7ClFNO
199.609
MFCD22201019
SVYHZDFUKRNQNH-UHFFFAOYSA-N
86277623
4-Chlor-3-ethoxy-2-Fluorbenzonitril
CCOC1=C(C=CC(=C1F)C#N)Cl
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1373920-89-8
C9H7ClFNO
199.609
MFCD22201019
SVYHZDFUKRNQNH-UHFFFAOYSA-N
86277623
4-Chlor-3-ethoxy-2-Fluorbenzonitril
CCOC1=C(C=CC(=C1F)C#N)Cl
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzonitrile
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 199.61
Reinheit (%) 97%
Menge 250 mg
Physikalische Form Fest