Learn More
4-Chlor-3-hydroxybenzoesäureethylester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Chloro-3-hydroxybenzoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 335013-90-6 |
| Summenformel | C9H9ClO3 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 4-Chloro-3-hydroxybenzoic Acid Ethyl Ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H9ClO3/c1-2-13-9(12)6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5,11H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1ccc(Cl)c(O)c1 |
| IUPAC-Name | Ethyl-4-chlor-3-hydroxybenzoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 200.62 |
| Formelmasse | 200.024 |