Learn More
4-Chlor-3-nitrobenzotrifluorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081485
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
121-17-5
C7H3ClF3NO2
225.55
MFCD00007084
TZGFQIXRVUHDLE-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-3-nitrobenzotrifluoride, 1-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl benzene, 3-nitro-4-chlorobenzotrifluoride, 2-chloro-5-trifluoromethyl nitrobenzene, benzene, 1-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl, cmnt, 2-nitro-4-trifluoromethylchlorobenzene, 3-nitro-4-chlorotrifluoromethylbenzene, 4-chloro-3-nitro-a,a,a-trifluorotoluene, 4-chloro-3-nitrobenzylidyne fluoride
8462
1-Chlor-2-Nitro-4-(Trifluoromethyl)-Benzol
[O-][N+](=O)C1=CC(=CC=C1Cl)C(F)(F)F
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
121-17-5
C7H3ClF3NO2
225.55
MFCD00007084
TZGFQIXRVUHDLE-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-3-nitrobenzotrifluoride, 1-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl benzene, 3-nitro-4-chlorobenzotrifluoride, 2-chloro-5-trifluoromethyl nitrobenzene, benzene, 1-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl, cmnt, 2-nitro-4-trifluoromethylchlorobenzene, 3-nitro-4-chlorotrifluoromethylbenzene, 4-chloro-3-nitro-a,a,a-trifluorotoluene, 4-chloro-3-nitrobenzylidyne fluoride
8462
1-Chlor-2-Nitro-4-(Trifluoromethyl)-Benzol
[O-][N+](=O)C1=CC(=CC=C1Cl)C(F)(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride
Schmelzpunkt -3°C
Dichte 1.535
Siedepunkt 221°C to 223°C
Flammpunkt 101°C (213°F)
Brechungsindex 1.49
Menge 100 g
UN-Nummer UN2307
Beilstein 523986
Formelmasse 225.55
Reinheit (%) 98%
Afficher plus Afficher moins