Learn More
4-Chlor-3-Nitrophenylisothiocyanat, Maybridge
Marke: Maybridge SB01784EA
Weitere Details : CAS : 127142-66-9 Netto-Gewicht : 0.06000kg Transport : UN number : 2923 Chem class : 8 Pack group : III
Menge | 10g |
---|
Chemische Identifikatoren
127142-66-9 | |
214.623 | |
4-chloro-3-nitrophenyl isothiocyanate, 4-chloro-3-nitrophenylisothiocyanate, acmc-1c0qb, 4-chloro-3-nitrobenzenisothiocyanate, #, benzene,1-chloro-4-isothiocyanato-2-nitro, 1-chloranyl-4-isothiocyanato-2-nitro-benzene | |
1-Chlor-4-isothiocyanato-2-nitrobenzol |
C7H3ClN2O2S | |
ZXGZBHIDSJXKLE-UHFFFAOYSA-N | |
145581 | |
C1=CC(=C(C=C1N=C=S)[N+](=O)[O-])Cl |
Spezifikation
4-Chloro-3-nitrophenyl isothiocyanate | |
127142-66-9 | |
C7H3ClN2O2S | |
ZXGZBHIDSJXKLE-UHFFFAOYSA-N | |
1-Chlor-4-isothiocyanato-2-nitrobenzol | |
145581 | |
97% |
10g | |
97% | |
4-chloro-3-nitrophenyl isothiocyanate, 4-chloro-3-nitrophenylisothiocyanate, acmc-1c0qb, 4-chloro-3-nitrobenzenisothiocyanate, #, benzene,1-chloro-4-isothiocyanato-2-nitro, 1-chloranyl-4-isothiocyanato-2-nitro-benzene | |
C1=CC(=C(C=C1N=C=S)[N+](=O)[O-])Cl | |
214.623 | |
214.63 |