Learn More
4-Chlor-5-(2-thienyl)-thieno-[2,3-d]-pyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Chloro-5-(2-thienyl)thieno[2, 3-d]pyrimidine |
CAS Min. % | 94.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
IUPAC-Name | 4-Chlor-5-(thiophen-2-yl)thieno[2,3-d]pyrimidin |
Formelmasse | 252.75 |
Reinheit (%) | 95% |