Learn More
4-Chlor-5,6-dimethylthieno-[2,3-d]-pyrimidin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15466627
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15466627 5 g 5 Gramm
15428635 250 mg 250 Milligramm
15456627 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15466627 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33770.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 108831-68-1 | C8H7ClN2S | 198.67 g/mol
Employed as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Als Zwischenprodukt für Pharmazeutik eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108831-68-1
Summenformel C8H7ClN2S
Molekulargewicht (g/mol) 198.67
MDL-Nummer MFCD00464832
InChI-Schlüssel HYOBKTVPACQCBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-5,6-dimethylthieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5,6-dimethyl-thieno 2,3-d pyrimidine, thieno 2,3-d pyrimidine,4-chloro-5,6-dimethyl, thieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5,6-dimethyl, 4-chloro-5,6-dimethylthiopheno 2,3-d pyrimidine, acmc-209vig, 4-chloranyl-5,6-dimethyl-thieno 2,3-d pyrimidine
PubChem CID 290212
IUPAC-Name 4-Chlor-5,6-Dimethylthieno[2,3-d]Pyrimidin
SMILES CC1=C(C)C2=C(Cl)N=CN=C2S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-5,6-dimethylthieno[2,3-d]pyrimidine
Schmelzpunkt 109°C to 110°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 198.68
Reinheit (%) 96%