Learn More
4-Chlor-5,6-dimethylthieno-[2,3-d]-pyrimidin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7032347
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
108831-68-1
C8H7ClN2S
198.67
MFCD00464832
HYOBKTVPACQCBR-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-5,6-dimethylthieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5,6-dimethyl-thieno 2,3-d pyrimidine, thieno 2,3-d pyrimidine,4-chloro-5,6-dimethyl, thieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5,6-dimethyl, 4-chloro-5,6-dimethylthiopheno 2,3-d pyrimidine, acmc-209vig, 4-chloranyl-5,6-dimethyl-thieno 2,3-d pyrimidine
290212
4-Chlor-5,6-Dimethylthieno[2,3-d]Pyrimidin
CC1=C(C)C2=C(Cl)N=CN=C2S1
108831-68-1
C8H7ClN2S
198.67
MFCD00464832
HYOBKTVPACQCBR-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-5,6-dimethylthieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5,6-dimethyl-thieno 2,3-d pyrimidine, thieno 2,3-d pyrimidine,4-chloro-5,6-dimethyl, thieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5,6-dimethyl, 4-chloro-5,6-dimethylthiopheno 2,3-d pyrimidine, acmc-209vig, 4-chloranyl-5,6-dimethyl-thieno 2,3-d pyrimidine
290212
4-Chlor-5,6-Dimethylthieno[2,3-d]Pyrimidin
CC1=C(C)C2=C(Cl)N=CN=C2S1
Employed as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Als Zwischenprodukt für Pharmazeutik eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-5,6-dimethylthieno[2,3-d]pyrimidine
Schmelzpunkt 109°C to 110°C
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 198.68
Reinheit (%) 96%