Learn More
4-Chlor-5-chlorsulfonylsalicylsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Chloro-5-chlorosulfonyl Salicylic Acid |
| CAS | 14665-31-7 |
| Summenformel | C7H4Cl2O5S |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 4-Chloro-5-(chlorosulfonyl)-2-hydroxybenzoic Acid, 4-Chloro-5-(chlorosulfonyl)salicylic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H4Cl2O5S/c8-4-2-5(10)3(7(11)12)1-6(4)15(9,13)14/h1-2,10H,(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(c(Cl)cc1O)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC-Name | 4-Chlor-5-chlorsulfonyl-2-hydroxybenzoesäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 271.07 |
| Formelmasse | 269.9156 |