missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Chlor-5-sulfamoyl-2-[[((2RS)-tetrahydrofuran-2-yl)methyl]amino]benzoesäure, Mikromol™

Artikelnummer. 30459514
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30459514 4 x 25 mg -
30051284 100 mg 100 Milligramm
30049408 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30459514 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0014.0700254AMP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

4-Chlor-5-sulfamoyl-2-[[((2RS)-tetrahydrofuran-2-yl)methyl]amino]benzoesäure, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Tetrahydro Furosemide
CAS 4793-38-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Tetrahydro Furosemide
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C12 H15 Cl N2 O5 S
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 5-(Aminosulfonyl)-4-chloro-2-[[(tetrahydro-2-furanyl)methyl]amino]benzoic acid, Anthranilic acid, 4-chloro-5-sulfamoyl-N-(tetrahydrofurfuryl)- (7CI,8CI), Furosemide Imp. F (EP), Furosemide Impurity F
InChI-Formel InChI=1S/C12H15ClN2O5S/c13-9-5-10(15-6-7-2-1-3-20-7)8(12(16)17)4-11(9)21(14,18)19/h4-5,7,15H,1-3,6H2,(H,16,17)(H2,14,18,19)
Lösungstyp Neat
SMILES NS(=O)(=O)c1cc(C(=O)O)c(NCC2CCCO2)cc1Cl
IUPAC-Name 4-Chlor-2-(oxolan-2-ylmethylamino)-5-sulfamoylbenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 334.78
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 334.039 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.