Learn More
4-Chlor-6,7-bis-(2-chlorethoxy)chinazolin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Chloro-6,7-bis-(2-chloroethoxy)quinazoline |
| CAS | 183322-21-6 |
| Summenformel | C12 H11 Cl3 N2 O2 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | Erlotinib EP Impurity M |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H11Cl3N2O2/c13-1-3-18-10-5-8-9(16-7-17-12(8)15)6-11(10)19-4-2-14/h5-7H,1-4H2 |
| SMILES | ClCCOc1cc2ncnc(Cl)c2cc1OCCCl |
| IUPAC-Name | 4-Chlor-6,7-bis(2-chlorethoxy)chinazolin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 321.59 |
| Formelmasse | 319.9886 |