Learn More
4-Chlor-6,7-bis(2-methoxyethoxy)chinazolin, Mikromol™
Artikelnummer. 30460155
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30460155 4 x 25 mg -
30052450 25 mg 25 Milligramm
30050714 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30460155 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3297.0100254AMP
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
4-Chlor-6,7-bis(2-methoxyethoxy)chinazolin, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazoline
CAS 183322-18-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4-Chloro-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazoline
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C14 H17 Cl N2 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 4-Chloro-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazoline, 4-Chloro-6,7-di(2-methoxyethoxy)quinazoline, 6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-4-chloroquinazoline
InChI-Formel InChI=1S/C14H17ClN2O4/c1-18-3-5-20-12-7-10-11(16-9-17-14(10)15)8-13(12)21-6-4-19-2/h7-9H,3-6H2,1-2H3
Lösungstyp Neat
SMILES COCCOc1cc2ncnc(Cl)c2cc1OCCOC
IUPAC-Name 4-Chlor-6,7-bis(2-methoxyethoxy)chinazolin
Molekulargewicht (g/mol) 312.75
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 312.0877 g/mol