missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Chlor-6,8-Difluorchinolin, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7039921
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
239463-89-9
C9H4ClF2N
199.58
MFCD00278782
NBYDBLFWTPXYFH-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-6,8-difluoro-quinoline, quinoline,4-chloro-6,8-difluoro
2736502
4-Chlor-6,8-Difluorchinolin
FC1=CC2=C(Cl)C=CN=C2C(F)=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
239463-89-9
C9H4ClF2N
199.58
MFCD00278782
NBYDBLFWTPXYFH-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-6,8-difluoro-quinoline, quinoline,4-chloro-6,8-difluoro
2736502
4-Chlor-6,8-Difluorchinolin
FC1=CC2=C(Cl)C=CN=C2C(F)=C1

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-6,8-difluoroquinoline
Menge 250 mg
Formelmasse 199.59
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'