Learn More
4-Chlor-6-nitrochinazolin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Chloro-6-nitroquinazoline |
| CAS | 19815-16-8 |
| Summenformel | C8H4ClN3O2 |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H4ClN3O2/c9-8-6-3-5(12(13)14)1-2-7(6)10-4-11-8/h1-4H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc2ncnc(Cl)c2c1 |
| IUPAC-Name | 4-Chlor-6-nitrochinazolin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 209.59 |
| Formelmasse | 208.9992 |