missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Chloro-6-(trifluoromethyl)-3-pyridinecarboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30360920
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30360920 500 mg 500 Milligramm
30364089 100 mg 100 Milligramm
30352595 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30360920 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC253066500MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1060810-66-3
Summenformel C7H3NO2F3Cl
Molekulargewicht (g/mol) 225.55
IUPAC-Name 4-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
SMILES OC(=O)c1cnc(cc1Cl)C(F)(F)F

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-Chloro-6-(trifluoromethyl)-3-pyridinecarboxylic Acid
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H3ClF3NO2/c8-4-1-5(7(9,10)11)12-2-3(4)6(13)14/h1-2H,(H,13,14)
Formelmasse 224.9804
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.