Learn More
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)-3-pyridinecarboxylic Acid, TRC
Artikelnummer. 30364089
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30364089 100 mg 100 Milligramm
30360920 500 mg 500 Milligramm
30352595 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30364089 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC253066100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1060810-66-3
Summenformel C7H3NO2F3Cl
Molekulargewicht (g/mol) 225.55
IUPAC-Name 4-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
SMILES OC(=O)c1cnc(cc1Cl)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-6-(trifluoromethyl)-3-pyridinecarboxylic Acid
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H3ClF3NO2/c8-4-1-5(7(9,10)11)12-2-3(4)6(13)14/h1-2H,(H,13,14)
Formelmasse 224.9804