Learn More
4-Chlor-6β,17β-dihydroxy-17α-methyl-1,4-androstadien-3-on, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6b-Hydroxy-oral turinabol |
| CAS | 25486-01-5 |
| Summenformel | C20 H27 Cl O3 |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | 4-Chloro-17α-methylandrosta-1,4-dien-6β,17β-diol-3-one, 4-Chloro-6β,17β-dihydroxy-17-methyl-androsta-1,4-dien-3-one, 4-Chloro-6,17-dihydroxy-17-methylandrosta-1,4-dien-3-one |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H27ClO3/c1-18-7-6-14(22)17(21)16(18)15(23)10-11-12(18)4-8-19(2)13(11)5-9-20(19,3)24/h6-7,11-13,15,23-24H,4-5,8-10H2,1-3H3/t11-,12+,13+,15-,18-,19+,20+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3C[C@@H](O)C4=C(Cl)C(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC-Name | (6R,8R,9S,10R,13S,14S,17S)-4-Chlor-6,17-dihydroxy-10,13,17-trimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-3-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 350.88 |
| Formelmasse | 350.165 |