Learn More
4-Chlor-7-hydroxy-6-methoxy-3-chinolincarbonitril, TRC
Artikelnummer. 30362581
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Unit Size:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30362581 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30362581 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC36858550MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-7-hydroxy-6-methoxy-3-quinolinecarbonitrile
CAS 263149-10-6
Summenformel C11H7ClN2O2
Menge 50 mg
Synonym 4-Chloro-3-cyano-7-hydroxy-6-methoxyquinoline, 4-Chloro-7-hydroxy-6-methoxy-3-quinolinecarbonitrile
InChI-Formel InChI=1S/C11H7ClN2O2/c1-16-10-2-7-8(3-9(10)15)14-5-6(4-13)11(7)12/h2-3,5,15H,1H3
SMILES COc1cc2c(Cl)c(cnc2cc1O)C#N
IUPAC-Name 4-Chlor-7-hydroxy-6-methoxychinolin-3-carbonitril
Molekulargewicht (g/mol) 234.64
Formelmasse 234.0196