Learn More
4-Chlor-Alpha-(2-methyl-1-oxopropyl)-Gamma-oxo-N,Beta-diphenyl-benzolbutanamid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Chloro-alpha-(2-methyl-1-oxopropyl)-gamma-oxo-N,beta-diphenyl-benzenebutanamide |
| CAS | 444577-71-3 |
| Summenformel | C26H24ClNO3 |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C26H24ClNO3/c1-17(2)24(29)23(26(31)28-21-11-7-4-8-12-21)22(18-9-5-3-6-10-18)25(30)19-13-15-20(27)16-14-19/h3-17,22-23H,1-2H3,(H,28,31) |
| SMILES | CC(C)C(=O)C(C(C(=O)c1ccc(Cl)cc1)c2ccccc2)C(=O)Nc3ccccc3 |
| IUPAC-Name | 2-[2-(4-Chlorphenyl)-2-oxo-1-phenylethyl]-4-methyl-3-oxo-N-phenylpentanamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 433.93 |
| Formelmasse | 433.1445 |