Learn More
4-Chlor-D-phenylalaninmethylesterhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Chloro-D-phenylalanine Methyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 33965-47-8 |
| Summenformel | C10ClH13ClNO2 |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | D-3-(p-Chlorophenyl)-alanine Methyl Ester Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H12ClNO2.ClH/c1-14-10(13)9(12)6-7-2-4-8(11)5-3-7;/h2-5,9H,6,12H2,1H3;1H/t9-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.COC(=O)[C@H](N)Cc1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC-Name | Methyl (2R)-2-amino-3-(4-chlorphenyl)propanoathydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 250.12 |
| Formelmasse | 249.0323 |