Learn More
4-Chlor-D-phenylalaninmethylesterhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30359972
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30359972 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30359972 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3777855G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-D-phenylalanine Methyl Ester Hydrochloride
CAS 33965-47-8
Summenformel C10ClH13ClNO2
Menge 5 g
Synonym D-3-(p-Chlorophenyl)-alanine Methyl Ester Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C10H12ClNO2.ClH/c1-14-10(13)9(12)6-7-2-4-8(11)5-3-7;/h2-5,9H,6,12H2,1H3;1H/t9-;/m1./s1
SMILES Cl.COC(=O)[C@H](N)Cc1ccc(Cl)cc1
IUPAC-Name Methyl (2R)-2-amino-3-(4-chlorphenyl)propanoathydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 250.12
Formelmasse 249.0323