Learn More
Alfa Aesar™ 4-Chlor-DL-Phenylalanin-Methylester-Hydrochlorid, 98 %
Marke:  Alfa Aesar™ H63260.06
Weitere Details : CAS : 14173-40-1 Netto-Gewicht : 0.00500kg
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15408206
  • 113.00 € / 5 Gramm
Voraussichtlicher Liefertermin 24-06-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
14173-40-1
250.119
GCBCWTWQAFLKJG-UHFFFAOYSA-N
2733277
COC(=O)C(CC1=CC=C(C=C1)Cl)N.Cl
C10H13Cl2NO2
MFCD00012530
4-chloro-dl-phenylalanine methyl ester hydrochloride, methyl 2-amino-3-4-chlorophenyl propanoate hydrochloride, h-dl-phe 4-cl-ome.hcl, dl-4-chlorophenylalanine methyl ester hydrochloride, dl-p-chlorophenylalanine methyl ester hydrochloride, 4-chloro-dl-phe-ome hcl, methyl 2-amino-3-4-chlorophenyl propanoate, chloride, 4-chloro-dl-phe-ome hydrochloride, pcpa methyl ester hcl, 4-chloro-dl-phe-omecl
Methyl 2-amino-3-(4-chlorophenyl)propanoathydrochlorid
Spezifikation
4-Chloro-DL-phenylalanine methyl ester hydrochloride
C10H13Cl2NO2
4-chloro-dl-phenylalanine methyl ester hydrochloride, methyl 2-amino-3-4-chlorophenyl propanoate hydrochloride, h-dl-phe 4-cl-ome.hcl, dl-4-chlorophenylalanine methyl ester hydrochloride, dl-p-chlorophenylalanine methyl ester hydrochloride, 4-chloro-dl-phe-ome hcl, methyl 2-amino-3-4-chlorophenyl propanoate, chloride, 4-chloro-dl-phe-ome hydrochloride, pcpa methyl ester hcl, 4-chloro-dl-phe-omecl
COC(=O)C(CC1=CC=C(C=C1)Cl)N.Cl
250.119
250.12
98%
5g
14173-40-1
MFCD00012530
GCBCWTWQAFLKJG-UHFFFAOYSA-N
Methyl 2-amino-3-(4-chlorophenyl)propanoathydrochlorid
2733277
Fest
186°C to 189°C (decomposition)
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation