Learn More
4-Chlor-Mepivacain, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Chloro Mepivacaine |
| CAS | 2717331-30-9 |
| Summenformel | C15 H21 Cl N2 O |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | (RS)-N-(4-Chloro-2,6-dimethylphenyl)-1-methylpiperidine-2-carboxamide, Mepivacaine Hydrochloride Imp. E (EP), 2-Piperidinecarboxamide, N-(4-chloro-2,6-dimethylphenyl)-1-methyl- (ACI), N-(4-Chloro-2,6-dimethylphenyl)-1-methyl-2-piperidinecarboxamide (ACI) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H27ClN2O/c1-10-8-12(16)9-11(2)14(10)17-15(19)13-6-4-5-7-18(13)3/h10-14H,4-9H2,1-3H3,(H,17,19) |
| SMILES | O=C(NC=1C(=CC(Cl)=CC1C)C)C2N(C)CCCC2 |
| IUPAC-Name | N-(4-Chlor-2,6-Dimethylcyclohexyl)-1-Methylpiperidin-2-Carboxamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 280.79 |
| Formelmasse | 280.13 |