missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Chlor-N-(2,3 -dichlorphenyl)Butyramid, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7039834
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
200875-76-9
C10H10Cl3NO
266.55
MFCD00096106
MCHSMQZMPJDCLZ-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-n-2,3-dichlorophenyl butanamide, 4-chloro-n-2,3-dichlorophenyl butyramide
3385007
4-chloro-N-(2,3-dichlorophenyl)butanamide
ClCCCC(=O)NC1=C(Cl)C(Cl)=CC=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
200875-76-9
C10H10Cl3NO
266.55
MFCD00096106
MCHSMQZMPJDCLZ-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-n-2,3-dichlorophenyl butanamide, 4-chloro-n-2,3-dichlorophenyl butyramide
3385007
4-chloro-N-(2,3-dichlorophenyl)butanamide
ClCCCC(=O)NC1=C(Cl)C(Cl)=CC=C1

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-N-(2,3-dichlorophenyl)butyramide
Menge 250 mg
Formelmasse 266.55
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'