Learn More
4-Chlor-N-(methyl-d3)pyridin-2-carboxamid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Chloro-N-(methyl-d3)pyridine-2-carboxamide |
| CAS | 1189858-48-7 |
| Summenformel | C7H4D3ClN2O |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | 4-Chloro-N-(methyld3)-2-pyridinecarboxamide, 4-Chloro-N-(methyl-d3)picolinamide, 4-Chloropyridine-2-carboxylic Acid (Methyl-d3)amide, N-(Methyl-d3)-4-chloro-2-pyridinecarboxamide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H7ClN2O/c1-9-7(11)6-4-5(8)2-3-10-6/h2-4H,1H3,(H,9,11)/i1D3 |
| SMILES | ClC1=CC=NC(C(NC([2H])([2H])[2H])=O)=C1 |
| IUPAC-Name | 4-Chlor-N-(methyl-d3)picolinamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 173.61 |
| Formelmasse | 173.04 |