Learn More
4'-Chloro-N-methylformanilide, TRC
Artikelnummer. 30360321
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30360321 2.5 g
30353445 500 mg
30354553 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30360321 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC4288782.5G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26772-93-0
Summenformel C8H8NOCl
Molekulargewicht (g/mol) 169.61
IUPAC-Name N-(4-chlorophenyl)-N-methylformamide
SMILES CN(C=O)c1ccc(Cl)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Chloro-N-methylformanilide
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H8ClNO/c1-10(6-11)8-4-2-7(9)3-5-8/h2-6H,1H3
Formelmasse 169.0294