Learn More
4-Chloro-N-methylpyridine-2-carboxamide (>90%), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Chloro-N-methylpyridine-2-carboxamide |
| CAS | 220000-87-3 |
| Summenformel | C7 H7 Cl N2 O |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 2-Pyridinecarboxamide, 4-chloro-N-methyl- (9CI, ACI), 4-Chloro-N-methyl-2-pyridinecarboxamide (ACI), 2-(N-Methylcarbamoyl)-4-chloropyridine, 4-Chloro-N-methylpicolinamide, 4-Chloropyridine-2-carboxylic acid methylamide, N-Methyl-4-chloro-2-pyridinecarboxamide, N-Methyl-4-chloropicolinamide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H7ClN2O/c1-9-7(11)6-4-5(8)2-3-10-6/h2-4H,1H3,(H,9,11) |
| SMILES | CNC(=O)c1cc(Cl)ccn1 |
| IUPAC-Name | 4-chloro-N-methylpyridine-2-carboxamide |
| Molekulargewicht (g/mol) | 170.6 |
| Formelmasse | 170.0247 |