Learn More
4-Chlor-N-methylpyridin-2-carboxamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359989
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11359989 250 mg 250 Milligramm
11369989 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11359989 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50535.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 220000-87-3 | C7H7ClN2O | 170.60 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 220000-87-3
Summenformel C7H7ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 170.60
MDL-Nummer MFCD02185921
InChI-Schlüssel BGVBBMZMEKXUTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-n-methylpicolinamide, n-methyl-4-chloropyridine-2-carboxamide, 4-chloro-n-methyl-2-pyridinecarboxamide, n-methyl 4-chloropicolinamide, 2-pyridinecarboxamide, 4-chloro-n-methyl, 4-chloropyridine-2-carboxylic acid methylamide, 4-chloro-n-methyl-pyridine-2-carboxamide, n-methyl-4-chloro-2-pyridinamide, 4-chloro 2-pyridyl-n-methylcarboxamide, 4-chloranyl-∼ n-methyl-pyridine-2-carboxamide
PubChem CID 1476814
IUPAC-Name 4-Chlor-N-Methylpyridin-2-Carboxamid
SMILES CNC(=O)C1=NC=CC(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-N-methylpyridine-2-carboxamide
Schmelzpunkt 39°C to 43°C
Menge 250 mg
Formelmasse 170.6
Reinheit (%) 97%