missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Chlor-N-n-n-Propylbutyramid, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number 15485598
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
543717-62-0
C7H14ClNO
163.645
MFCD03375644
JWDRIUIZEWDSCP-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-n-n-propylbutyramide
4188290
4-Chlor-N-propylbutanamid
CCCNC(=O)CCCCl
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
543717-62-0
C7H14ClNO
163.645
MFCD03375644
JWDRIUIZEWDSCP-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-n-n-propylbutyramide
4188290
4-Chlor-N-propylbutanamid
CCCNC(=O)CCCCl

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-N-n-propylbutyramide
Menge 250 mg
Formelmasse 163.65
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'