Learn More
4-(Chloracetyl)morpholin, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11457124
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11457124 1 g 1 Gramm
11467124 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11457124 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21548.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1440-61-5 | C6H10ClNO2 | 163.601 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1440-61-5
Summenformel C6H10ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 163.601
MDL-Nummer MFCD00721939
InChI-Schlüssel YMQRPXBBBOXHNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-chloroacetyl morpholine, morpholine, 4-chloroacetyl, 4-chloroacetyl morpholine, n-chloroacetyl morpholine, 2-chloro-1-morpholin-4-yl ethan-1-one, n-chloroacetylmorpholine, chloroacetic acid morpholide, 2-chloro-1-morpholinoethanone, 2-chloro-1-morpholin-4-yl-ethanone, chloroacetic acid, morpholide
PubChem CID 74040
IUPAC-Name 2-Chlor-1-(4-morpholinyl)ethanon
SMILES C1COCCN1C(=O)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Chloroacetyl)morpholine
Schmelzpunkt 27°C to 30°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 163.61
Reinheit (%) ≥97%