Learn More
4-Chloranilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-85450
17.93 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
106-47-8
C6H6ClN
127.57
MFCD00007835
QSNSCYSYFYORTR-UHFFFAOYSA-N
p-chloroaniline, 4-chlorobenzenamine, p-chloraniline, benzenamine, 4-chloro, p-chlorophenylamine, 4-chlorophenylamine, para-chloroaniline, 1-amino-4-chlorobenzene, p-aminochlorobenzene, 4-aminochlorobenzene
7812
CHEBI:20331
4-Chloranilin
C1=CC(=CC=C1N)Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
106-47-8
C6H6ClN
127.57
MFCD00007835
QSNSCYSYFYORTR-UHFFFAOYSA-N
p-chloroaniline, 4-chlorobenzenamine, p-chloraniline, benzenamine, 4-chloro, p-chlorophenylamine, 4-chlorophenylamine, para-chloroaniline, 1-amino-4-chlorobenzene, p-aminochlorobenzene, 4-aminochlorobenzene
7812
CHEBI:20331
4-Chloranilin
C1=CC(=CC=C1N)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Chloroaniline
Schmelzpunkt 68.0°C to 72.0°C
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
Farbe Beige bis braun-lila
CAS Max. % 100.0
Siedepunkt 232.0°C
Menge 5 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Strukturformel ClC6H4NH2
Viskosität 1.2 mPa.s (90°C)
Beilstein 12,607
Merck Index 15,2118
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 3g/L in water (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol, ether, acetone and, carbon disulfide
Formelmasse 127.57
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloroaniline
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Karzinogenität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.