Learn More
4-Chloranilinhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7046265
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
20265-96-7
C6H7Cl2N
164.029
MFCD00042057
ISJBQSJDQZLCSF-UHFFFAOYSA-N
4-chloroaniline hydrochloride, p-chloroaniline hydrochloride, 4-chlorobenzenamine hydrochloride, 4-chloroanilinium chloride, benzenamine, 4-chloro-, hydrochloride, p-chloroanilinium chloride, unii-po3w01cfsw, p-chloroaniline hcl, 4-chloroaniline hcl, p-chlorophenylamine hydrochloride
5284363
4-Chloranilin;Hydrochlorid
C1=CC(=CC=C1N)Cl.Cl
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
20265-96-7
C6H7Cl2N
164.029
MFCD00042057
ISJBQSJDQZLCSF-UHFFFAOYSA-N
4-chloroaniline hydrochloride, p-chloroaniline hydrochloride, 4-chlorobenzenamine hydrochloride, 4-chloroanilinium chloride, benzenamine, 4-chloro-, hydrochloride, p-chloroanilinium chloride, unii-po3w01cfsw, p-chloroaniline hcl, 4-chloroaniline hcl, p-chlorophenylamine hydrochloride
5284363
4-Chloranilin;Hydrochlorid
C1=CC(=CC=C1N)Cl.Cl
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Chloroaniline hydrochloride
Schmelzpunkt >230°C (sublimation)
Geruch Characteristic
Menge 5 g
UN-Nummer UN2018
Beilstein 3560964
Formelmasse 164.03
Reinheit (%) 97%