Learn More
4-Chlorbenzeneboronsäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11447577
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11447577 1 g 1 Gramm
11457577 5 g 5 Gramm
11467577 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11447577 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15657.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1679-18-1 | C6H6BClO2 | 156.37 g/mol
Used as a GC reagent for diols. It is a reagent used for palladium-catalyzed direct arylation, cyclopalladation, tandem-type Pd(II)-catalyzed oxidative Heck reaction and intramolecular C-H amidation, copper-mediated ligandless aerobic fluoroalkylation, Pd-catalyzed arylative cyclization, ruthenium catalyzed direct arylation, ligand-free copper-catalyzed coupling reactions and regioselective arylation and alkynylation by Suzuki-Miyaura and Sonogashira cross-coupling reactions. Also in as a reagent in the preparation of catalysts for Suzuki-Miyaura cross-coupling, palladium(II) thiocarboxamide complexes as Suzuki coupling catalysts, Biaryls by Suzuki reactions of aryl chlorides, bromides, and iodides with arylboronic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als GC-Reagenz für Diole verwendet. Es dient als Reagenz für die Palladium-katalysierte direkte Arylierung, Cyclopalladierung, Pd(II)-katalysierte oxidative Heck-Reaktion und intramolekulare C-H-Amidierung als Tandem-Reaktion, kupfervermittelte ligandenlose aerobe Fluoralkylierung, Pd-katalysierte Arylierungscyclisierung, Ruthenium-Direktarylierung, ligandenfreie Kupfer-katalysierte Kupplungsreaktionen sowie regioselektive Arylierung und Alkynylierung durch Suzuki-Kupplung und Sonogashira-Kupplung. Es dient auch als Reagenz bei der Herstellung von Katalysatoren für die Suzuki-Kupplung, von Palladium(II)-thiocarboxamid-Komplexen als Katalysatoren für die Suzuki-Kupplung sowie von Biarylen durch die Suzuki-Reaktion von Arylchloriden, Bromiden und Iodiden mit Arylboronsäuren.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Löslich in DMSO.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1679-18-1
Summenformel C6H6BClO2
Molekulargewicht (g/mol) 156.37
MDL-Nummer MFCD00039137
InChI-Schlüssel CAYQIZIAYYNFCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophenyl boronic acid, 4-chlorobenzeneboronic acid, p-chlorophenylboronic acid, benzeneboronic acid, p-chloro, p-chlorobenzeneboronic acid, boronic acid, 4-chlorophenyl, boronic acid, p-chlorophenyl, 4-chlorophenyl boranediol, 4-chlorophenylbornic acid
PubChem CID 74299
IUPAC-Name (4-Chlorphenyl)Boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorobenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 268°C to 277°C
Menge 1 g
Beilstein 2936346
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water. Soluble in DMSO.
Formelmasse 156.38
Reinheit (%) ≥98%