Learn More
4-Chlorbenzhydrol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11480098
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
119-56-2
C13H11ClO
218.68
MFCD00004491
AJYOOHCNOXWTKJ-UHFFFAOYSA-N
4-chlorobenzhydrol, 4-chlorophenyl phenyl methanol, p-chlorobenzhydrol, chlorobenzhydrol, benzhydrol, p-chloro, 4-chlorodiphenylmethanol, benzhydrol, 4-chloro, 4-chlorophenyl phenylmethanol, 4-chlorobenzhydryl alcohol, benzenemethanol, 4-chloro-.alpha.-phenyl
8401
CHEBI:35091
(4-chlorphenyl)-phenylmethanol
C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=C(C=C2)Cl)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
119-56-2
C13H11ClO
218.68
MFCD00004491
AJYOOHCNOXWTKJ-UHFFFAOYSA-N
4-chlorobenzhydrol, 4-chlorophenyl phenyl methanol, p-chlorobenzhydrol, chlorobenzhydrol, benzhydrol, p-chloro, 4-chlorodiphenylmethanol, benzhydrol, 4-chloro, 4-chlorophenyl phenylmethanol, 4-chlorobenzhydryl alcohol, benzenemethanol, 4-chloro-.alpha.-phenyl
8401
CHEBI:35091
(4-chlorphenyl)-phenylmethanol
C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=C(C=C2)Cl)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Chlorobenzhydrol
Schmelzpunkt 58°C to 62°C
Siedepunkt 150°C to 151°C (2.6 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 2050235
Formelmasse 218.68
Reinheit (%) 98%